Merck
94454
Supelco
4-(メチル-d3-ニトロサミノ)-1-(3-ピリジル)-1-ブタノール
analytical standard
別名:
4-(メチル-d3-ニトロソアミノ)-1-(3-ピリジニル)-1-ブタノール, NNAL-メチル-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H12N3O2
CAS番号:
分子量:
212.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
適合性
corresponds for LC-MS
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
InChI Key
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
詳細
Spelco MIP SPEカートリッジ用スタンダード。詳しい情報を知りたい場合は、Supelcoの参考文献T407075, T706031、T706021をご請求ください。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)