蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
14 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤3.0% water
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI Key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94209-100MG:
94209-BULK:
94209-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック