安全性情報
94078
Supelco
多分散粒子標準
Particle Size Standard, PS202, 10 x 0.10g, 3-30 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
形状
particles
メーカー/製品名
Whitehouse Scientific Ltd PS202
粒径
3-30 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Polydisperse Particle Standard (PS202, size: 3-30 μm) is a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of a particle system.
This product is produced by using gravitational sedimentation, microscopy and Coulter counter.
アプリケーション
Used to standardize particle size equipment.
It used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle sizer.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available as a neat sample
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soil variables that determine lead accumulation in Bidens pilosa L. and Tagetes minuta L. growing in polluted soils.
Salazar M J, et al.
Geoderma, 279, 97-108 (2016)
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)