Key Documents
40579
Supelco
多分散粒子標準
Particle Size Standard, PS314, 10 x 0.50g, 10-100 μm
別名:
Particle Size Calibration Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
形状
particles
メーカー/製品名
Whitehouse Scientific Ltd PS314
粒径
10-100 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polydisperse Particle Standard (PS314, size: 10-100 μm) is a size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) profile of test samples. Produced using a 100-stage spinning riffler, this standard is analyzed by techniques such as electroformed sieving, wire sieving, microscopy, electrochemical sensing zone and sedimentation.
アプリケーション
Used for equipment particle size calibration.
It can also be used to determine the accuracy and reproducibility of laser diffraction particle analyzer.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available as a neat sample
  • nominal weight with a standard deviation of approx. 5% (uncertainty 10%).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Revisiting the chronology and environmental conditions for the accretion of late Pleistocene-early Holocene Pampean loess (Argentina)
Torre G, et al.
Chemosphere, 213, 105-119 (2019)