Merck
90733
Supelco
クエルセチン 3-グルクロニド
analytical standard
別名:
3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラボン 3-グルクロニド, クエルシツロン, クエルセチン 3-O-β-D-グルクロニド, ミケリアニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O13
CAS番号:
分子量:
478.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤15.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケルセチン3-グルクロニドは、食事性フラバノイドで、サヤインゲンから単離できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
90733-BULK:
90733-5MG:
90733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Absorption of quercetin-3-glucoside and quercetin-4?-glucoside in the rat small intestine: the role of lactase phlorizin hydrolase and the sodium-dependent glucose transporter
Day.JA, et al.
Biochemical Pharmacology, 65, 1199-1206 (2003)
UV-induced biosynthesis of quercetin 3-O-?-D-glucuronide in dill cell cultures
Mohle B, et al.
Phytochemistry, 24, 465-467 (1985)