安全性情報
89888
Supelco
Gonyautoxin-2-15N7 and Gonyautoxin-3-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
別名:
Toxin GTX2-15N7 and Toxin GTX3-15N7 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H1715N7O8S
分子量:
402.30
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of Gonyautoxin-2 and Gonyautoxin-3
アナリシスノート
10 μg/g (total) in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
89888-0.5ML:
89888-BULK:
89888-0.5ML-BULK:
89888-0.5ML-SBULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)