アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
228 °C/160 mmHg (lit.)
248-250 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>233.6 °F
引火点(℃)
> 112 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89764-VAR-F:
89764-250MG-F:
89764-1G-F:
89764-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック