Merck
89274
Supelco
(2S-cis)-(−)-5-ベンジル-3,6-ジオキソ-2-ピペラジン酢酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2O4
CAS番号:
分子量:
262.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -9.0±1.5°, c = 0.8 in acetic acid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
270-272 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
InChI Key
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Degradation product from aspartame (E951)
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
89274-VAR:
89274-50MG:
89274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Timo Stark et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(18), 7222-7231 (2005-09-01)
The taste compounds inducing the blood-like, metallic bitter taste sensation reported recently for a dichloromethane extract prepared from roasted cocoa nibs were identified as a series of 25 diketopiperazines by means of HPLC degustation, LC-MS/MS, and independent synthesis. Among these
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with