86440
テレフタル酸ジメチル
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
1.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.15 mmHg ( 93 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder, crystals or chunks
自己発火温度
1058 °F
mp
139-141 °C (lit.)
140-142 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
154 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86440-BULK:
86440-1KG:
86440-VAR:
86440-50G:
86440-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック