Merck
86320
Sigma-Aldrich
タルトロン酸
≥97.0%
別名:
ヒドロキシプロパン二酸, ヒドロキシマロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH(COOH)2
CAS番号:
分子量:
120.06
Beilstein:
1209791
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
フォーム
powder
mp
158-160 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O5/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1,4H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
ROBFUDYVXSDBQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 熱伝導性の向上を目的としたポリマー合成:ポリマー合成における酵素反応の活用にタルトロン酸が使用され、製造および材料科学の応用において極めて重要な材料の熱伝導性が大幅に向上しました(Nan et al., 2023)。
  • 環境に配慮した化学処理の進歩:この酸は、グリセロール廃棄物の処理における電気酸化経路において一役を担い、持続可能な化学プロセスとグリーンケミストリーの応用に貢献します。これは、環境への影響を低減するために不可欠です(Cheng et al., 2021)。
  • バイオディーゼル副産物の処理における開発:タルトロン酸は、バイオディーゼル生産の副産物であるグリセロールの電気化学的変換の動力学研究にも関与しており、再生可能エネルギーと廃棄物有効利用におけるその役割を強調しています(Pérès et al., 2020)。
  • 塩基フリー酸化反応:白金系触媒を用いたグリセロールからグリセルアルデヒドへの酸化反応における塩基フリー条件下での開発を促進し、触媒作用と有機合成プロセスの進歩をもたらします(Capron et al., 2019)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86320-10G:
86320-VAR:
86320-BULK:
86320-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
G DuVal et al.
Biochemistry, 24(8), 2067-2072 (1985-04-09)
Some kinetic characteristics of immobilized native mitochondrial malate dehydrogenase dimers and immobilized protomers, prepared by direct immobilization under conditions yielding complete dissociation without substantial unfolding, were compared to those of native soluble enzyme. Enzyme was covalently immobilized to derivatized porous
J K Hiltunen et al.
Biochimica et biophysica acta, 678(1), 115-121 (1981-11-18)
The mechanism of depletion of tricarboxylic acid cycle intermediates by isolated rat heart mitochondria was studied using hydroxymalonate (an inhibitor of malic enzymes) and mercaptopicolinate (an inhibitor of phosphoenolpyruvate carboxykinase) as tools. Hydroxymalonate inhibited the respiration rate of isolated mitochondria
Christopher D Evans et al.
The Journal of chemical physics, 152(13), 134705-134705 (2020-04-10)
The oxidation of glycerol under alkaline conditions in the presence of a heterogeneous catalyst can be tailored to the formation of lactic acid, an important commodity chemical. Despite recent advances in this area, the mechanism for its formation is still
A dynamic kinetic asymmetric transformation in the alpha-hydroxylation of racemic malonates and its application to biologically active molecules.
Dhande Sudhakar Reddy et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(4), 803-806 (2008-12-23)
Formation of 2-keto-D-gluconic acid, 5-keto-D-gluconic acid, and tartronic acid by Acetobacter species.
D KULKA et al.
Nature, 167(4257), 905-906 (1951-06-02)