安全性情報
85810
Sigma-Aldrich
STEバッファー 溶液
BioUltra, for molecular biology, pH 7.8
別名:
TRIS NaCl EDTA用バッファー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105319
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
liquid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.8±0.2 (25 °C)
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.01
アプリケーション
  • ショ糖バッファーとガラス繊維フィルターを使用した植物組織からのより安全な DNA 抽出:この研究では、より高い安全性と効率性を確保する STE バッファー溶液を使用した植物組織からの DNA 抽出の新しい方法を示しています。このアプローチは、植物遺伝子研究に不可欠な DNA 収量と品質を向上させます(Takakura et al., 2012)。
  • 変形菌(Physarum polycephalum)のマクロプラズモイド老化に関連する、単鎖切断によるミトコンドリア DNA の in vitro DNA 断片化:この研究では、STE バッファー溶液を用いて、変形菌(Physarum polycephalum)のミトコンドリア DNA 断片化を調査し、細胞老化プロセスに関する貴重な洞察を提示しています(Abe et al., 2000)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85810-VAR:
85810-500ML:
85810-100ML:
85810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)