Merck
85228-M
Sigma-Aldrich
硝酸銀
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (AT)
フォーム:
solid
蒸気密度
5.8 (vs air)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (AT)
フォーム
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Photochemical Synthesis of Silver Nanoparticles: Silver nitrate is pivotal in the photochemical synthesis of silver nanoparticles using UV pulsed laser irradiations. The presence of surfactant additives influences the morphology and stability of the synthesized nanoparticles, which have applications in catalysis, sensing, and biomedical fields. This method provides a controlled approach to nanoparticle synthesis, essential for advanced material science and nanotechnology research (Qazi, Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 2021).
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85228-BULK-M:
85228-50G-M:
85228-250G-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)