グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
n20/D 1.468
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI Key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
84850-500ML:
84850-100ML:
84850-BULK:
84850-6X500ML:
84850-25ML:
84850-6X100ML:
84850-VAR:
84850-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック