Merck
84033
Supelco
塩化ルテニウム(III) 溶液
analytical standard, ready-to-use, in hydrochloric acid
別名:
Ruthenium(III) chloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
in hydrochloric acid
1.000 g/L Ru
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
SMILES記法
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI Key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Rutheniumstandard can be used as a calibration standard for the determination ofruthenium in metal-organic compounds using graphite furnace atomic absorptionspectroscopy (GF-AAS)
調製ノート
prepared with RuCl3 and HCl (~1 M)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84033-100ML:4548173351360
84033-VAR:
84033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The determination of ruthenium by atomic absorption spectrophotometry
Montford.B and Scribbs.C.B
Analytica Chimica Acta, 53, 101-108 (1971)