安全性情報
19078
Supelco
Platinum Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
別名:
ICP プラチナ標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
白金標準品は、高純度白金中の微量元素および末梢神経における微量白金の測定のための、レーザーアブレーション誘導結合高周波プラズマ質量分析法(LA-ICP-MS)における標準品として使用されています。
アナリシスノート
高純度のPt金属、HCl、HNO3および水で調製した、5%塩酸水溶液中の1 g/L Pt(微量のHNO3 を含む)
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19078-BULK:
19078-100ML:4548173921785
19078-100ML-BULK:
19078-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of trace elements in high-purity platinum by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry using solution calibration.
Becker, J. Sabine; Pickhardt, Carola, and Dietze, Hans-Joachim.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16.6, 603-606 (2001)
Optimization of an ICP-MS assay for the detection of trace levels of platinum in peripheral nerves.
Screnci, D., et al.
Atomic Spectroscopy, 19, 172-175 (1998)