製品種目
Certipur®
濃度
1000 mg/L Rh in 2-3% HNO3
テクニック
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.014 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1703450000:
1703450100:
1.70345.0100DISC:
1.70345A.0100:
試験成績書(COA)
資料
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes