Merck
81806
Supelco
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
別名:
1-プロパンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
3714817
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% (T)
フォーム
powder
品質
LiChropur
分子量
164.16 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81806-BULK-F:
81806-10G-F:
81806-50G-F:
81806-2.5G-F:
81806-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)