Merck
80099
Supelco
PTX-11 solution
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Pectenotoxin 11 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H70O15
CAS番号:
分子量:
875.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
20 μg/g in methanol (nominal concentration)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@]([C@H]2O[C@]([C@H](OC([C@H](C)[C@@H]3CCC[C@]4(O[C@H]([C@@H]([C@](C5)(C)O[C@H]6C5=O)O)CC4)O3)=O)[C@@H]2O)([H])/C=C/C(C)=C/[C@H](C)C[C@]7(C)O[C@@H]([C@@]8(O[C@@H]6C9)O[C@@]9(C)CC8)CC7)(O)OCC[C@H]1C
InChI
1S/C47H70O15/c1-25-10-11-31-37(35(49)40(55-31)47(53)38(50)27(3)14-20-54-47)56-41(52)28(4)30-9-8-15-45(57-30)17-12-32(58-45)39(51)44(7)23-29(48)36(61-44)33-24-43(6)18-19-46(59-33,62-43)34-13-16-42(5,60-34)22-26(2)21-25/h10-11,21,26-28,30-40,49-51,53H,8-9,1
InChI Key
ASJMRRUHURWTNM-NCWQDUMVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80099-0.5ML-SBULK:
80099-0.5ML-BULK:
80099-BULK:
80099-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)