安全性情報
79807
Supelco
ポリスチレンマイクロ粒子
analytical standard, size: 25 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
particles
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒径
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
密度
1.05 g/cm3
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene based microparticles (size: 25 μm) are a particle size standard, ideal to characterize particle size distribution (PSD) of particle system.
アプリケーション
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
79807-10ML-F:
79807-VAR-F:
79807-5ML-BULK-F:
79807-10ML-BULK-F:
79807-5ML-F:
79807-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)