安全性情報
78511
Supelco
ポリスチレンマイクロ粒子
size: 8 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
クロスリンク
0 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒径
8 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
密度
1.05 g/cm3
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene-based microparticles (size: 8 μm) are a particle size reference standard, designed to determine the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
アプリケーション
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers, surface scanning instruments and particle counters.
The polystyrene latex microbeads are also used:
  • to characterize sizing performance in impedance-based experiments.
  • to produce PS-μbead arrays by laser-induced forward transfer (LIFT) technique.
  • as a test standard for use in aerosol testbed to measure the sampling efficiency of aerosol inlet/manifold system
特徴および利点
  • appropriate for routine equipment calibration checks and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
78511-10ML-F:
78511-BULK-F:
78511-VAR-F:
78511-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Microfabrication of polystyrene microbead arrays by laser induced forward transfer
Palla-Papavlu A, et al.
Journal of Applied Physics, 108(3), 033111-033111 (2010)