Merck
79790
Sigma-Aldrich
フタルイミド カリウム塩
purum, ≥99.0% (NT)
別名:
1,3-ジヒドロ-1,3-ジオキソイソインドール カリウム塩, フタルイミドカリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4KNO2
CAS番号:
分子量:
185.22
Beilstein:
3598719
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder
不純物
≤0.5% water
mp
>300 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES記法
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phthalimide potassium salt (PPI) is widely used for the synthesis of primary amines from corresponding alkyl halides, known as Gabriel synthesis. Some of the other applications are:
  • Preparation of phthalimidogold precatalyst for gold catalysis.
  • It can be used in the palladium-catalyzed enantioselective synthesis of α- and β-amino acids.
  • Potassium phthalimide is as an effective organocatalyst for the cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
346.3 °F - closed cup
引火点(℃)
174.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
79790-500G:
79790-BULK:
79790-100G:
79790-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
γ?Aminobutyric Acid
DeWitt C C
Organic Syntheses, 4-4 (1943)
A facile one-pot synthesis of N-substituted phthalimides using a catalytic amount of crown ether.
Soai K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(5), 1671-1672 (1982)
Palladium-catalysed asymmetric allylic substitution: synthesis of α-and β-amino acids.
Bower J F, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 1411-1420 (1997)
One-pot synthesis of core-expanded naphthalene diimides: enabling N-substituent modulation for diverse n-type organic materials.
Hu Y, et al.
Organic Letters, 14(1), 292-295 (2011)
Activation of trimethylsilyl cyanide by potassium phthalimide for facile synthesis of TMS-protected cyanohydrins.
Dekamin MG and Karimi Z.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(12), 1789-1794 (2009)