Merck
78827
Supelco
TDCPP-d15
analytical standard
別名:
Phosphoric acid tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5 ester), Tris(1,3-dichloro-2-propyl-d5) phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D15Cl6O4P
CAS番号:
分子量:
446.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
SMILES記法
O=P(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)(OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl)OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
InChI Key
ASLWPAWFJZFCKF-BXSQCBKHSA-N
詳細
TDCPP-d15 is the deuterated analog of tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (TDCPP), an organophosphorus flame retardant (OPFR). It is generally used in consumer goods, such as plastics, foams, paints, resins, textiles, electronics, and furniture. OPFRs are high-production volume chemicals that are regarded as potential environmental pollutants.
アプリケーション
TDCPP- d15 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in whole parts of fish and waste-water by various gas-chromatography based techniques.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78827-5MG:
78827-BULK:
78827-5MG-BULK:
78827-VAR:
78827-5MG-SBULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organophosphorus flame-retardant and plasticizer analysis, including recommendations from the first worldwide interlaboratory study
Brandsma SH, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 43, 217-228 (2013)