安全性情報
78711
Sigma-Aldrich
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
MA.02
グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n/D 1.528-1.542
密度
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
法的情報
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
以下による置換
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78711-1L:
78711-BULK:
78711-VAR:
78711-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)