78436
Hybriscan™ D kit
Waste Water Total Bacterial Count, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
FastScan Waste Water Total Bacterial Count, Waste Water Total Bacterial Count HybriScan™D
About This Item
おすすめの製品
製品名
HybriScan™D、廃水内総菌数計測用, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
メーカー/製品名
(HybriScan™)
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
environmental
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
bacteria
詳細
関連事項
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
関連コンテンツ
The HybriScan test system for wastewater analysis is based on the detection of microorganism-specific target molecules with a special catcher and detection probe, resulting in a sandwich hybridisation. HybriScan Waste Water determines both the Microthrix parvicella and the total bacterial count.
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms