安全性情報
76731
Supelco
Density Standard 870 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
別名:
ミネラルオイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
H&D Fitzgerald Ltd.
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This density CRM is used for the calibration of all types of laboratory density meters in the test temperature range of 10 to 50 °C.
特徴および利点
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
  • Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76731-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)