由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥96% (rel., HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
濃度
95-102 % (w/w) (HPLC)
不純物
≤0.1% each single unknown impurity (rel.)
≤0.5% sulfated ash
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤1% methionine sulfone (rel.)
≤1% methionine sulfoxide (rel.)
≤10 mg/kg azide
≤2% methionine (rel.)
≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
適合性
complies for H-NMR
complies for identity (HPLC)
SMILES記法
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI Key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
76078-100G:
76078-BULK:
76078-10G:
76078-5G:
76078-VAR:
76078-RSAMPLE:
76078-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide