Merck
76048
Supelco
硫化ジメチル
analytical standard
別名:
DMS, メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S
CAS番号:
分子量:
62.13
Beilstein:
1696847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
402 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
19.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI Key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dimethyl sulfide is found to be the most abundant volatile thioether, which can find applications as a flavor enhancing agent in food. It can undergo oxidation in the process of malting and kilning, to yield dimethyl sulfoxide (DMSO).
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76048-BULK:
76048-VAR:
76048-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Dimethyl sulfide in the surface ocean and the marine atmosphere: a global view
Andreae.OM and Raemdonck H
Science, 744-747 (1983)
Effect of l-Cysteine and Transition Metal Ions on Dimethyl Sulfide Oxidation
Baldus M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(10), 2180-2188 (2017)
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Roberto Sommariva et al.
Environmental science & technology, 46(19), 10429-10437 (2012-06-05)
We used a one-dimensional model to simulate the chemical evolution of air masses in the tropical Atlantic Ocean, with a focus on halogen chemistry. The model results were compared to the observations of inorganic halogen species made in this region.
Tae Gwan Kim et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(7), 3171-3181 (2012-05-11)
Methanotrophs must become established and active in a landfill biocover for successful methane oxidation. A lab-scale biocover with a soil mixture was operated for removal of methane and nonmethane volatile organic compounds, such as dimethyl sulfide (DMS), benzene (B), and