Merck
74196
Supelco
Zinc ionophore IV
Selectophore, function tested
別名:
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate, [TmBut]K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34BKN6S3
CAS番号:
分子量:
516.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
形状
powder
品質
function tested
SMILES記法
[K+].CC(C)(C)N1C=CN([BH-](N2C=CN(C2=S)C(C)(C)C)N3C=CN(C3=S)C(C)(C)C)C1=S
InChI
1S/C21H34BN6S3.K/c1-19(2,3)23-10-13-26(16(23)29)22(27-14-11-24(17(27)30)20(4,5)6)28-15-12-25(18(28)31)21(7,8)9;/h10-15,22H,1-9H3;/q-1;+1
InChI Key
ZYQDTWROYIMHBC-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
生物試料および環境試料中のZn(II)の選択的定量に使用されます
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74196-50MG:
74196-VAR:
74196-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashok Kumar Singh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 388(8), 1867-1876 (2007-07-12)
Potassium hydrotris(N-tert-butyl-2-thioimidazolyl)borate [KTtt-Bu] and potassium hydrotris(3-tert-butyl-5-isopropyl-l-pyrazolyl)borate [KTpt-Bu,i-Pr] have been synthesized and evaluated as ionophores for preparation of a poly(vinyl chloride) (PVC) membrane sensor for Zn(II) ions. The effect of different plasticizers, viz. benzyl acetate (BA), dioctyl phthalate (DOP), dibutyl phthalate