Merck
91661
Supelco
トリドデシルメチルアンモニウムクロリド
Selectophore
別名:
メチルトリドデシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)11]3N(Cl)CH3
CAS番号:
分子量:
572.47
Beilstein:
6031445
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
詳細
cationic
製品種目
Selectophore
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
crystals
分子量
572.47 g/mol
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
お勧めの用途
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
塩素選択性の溶媒高分子膜電極に含まれる電気活性成分です。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91661-100MG:
91661-VAR:
91661-1G:
91661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Wegmann et al.
Mikrochim. Acta II, III, 1-1 (1984)
K. Hartman et al.
Mikrochim. Acta II, 235-235 (1978)
A J Freeman et al.
Journal of pharmacological methods, 23(1), 7-11 (1990-03-01)
The patency of chronically implanted intravascular cannulae is usually limited by thrombus formation at the cannula tip. In the present experiments, methods of improving the antithrombotic properties of the cannulae have been examined using a number of different heparin-bonding treatments.
A J Hamilton et al.
Neurosurgery, 40(5), 1043-1049 (1997-05-01)
The biotoxicity of tri-iododecyclemethyl ammonium chloride (TDMAC)-coated catheters in the brain was tested, as was the efficacy of the vancomycin-bonded, TDMAC-coated catheters to inhibit staphylococcal growth in vitro and to delay the onset of clinical manifestations of catheter-related staphylococcal ventriculitis
Vlasta Tomašić et al.
Soft matter, 10(39), 7887-7896 (2014-08-27)
The effect of cationic chemical structure on the mesophase behavior, and self-assembly of catanionic compounds is studied through a systematic structure variation of six cationic surfactants with anionic sodium 4-(1-pentylheptyl)benzenesulfonate surfactant. A series of cationic surfactants are selected with an