Merck
74099
Supelco
トリプタミン 塩酸塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-(3-インドリル)エチルアミン 塩酸塩, 3-(2-アミノエチル)インドール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
196.68
Beilstein:
3568419
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
crystals
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
253-255 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H
InChI Key
KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034 . This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • B型肝炎ウイルスに対するインヒビターであるトリプタミン誘導体
  • 抗腫瘍薬候補であるカルバモイルエピポドフィロトキシン類
  • CCKレセプターアンタゴニストであるアントラニル酸誘導体
  • インドールアミン2,3-ジオキシゲナーゼインヒビターであるブラシニン誘導体
  • 鎮痙薬
  • 新規抗マラリア薬であるβ-カルボリニウムカチオン
生物化学的/生理学的作用
血管作動薬であり、神経修飾因子としての機能があると考えられています。
その他情報
L-芳香族アミノ酸脱炭酸酵素の作用によるトリプトファンの脱炭酸反応により形成される生体アミン。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74099-VAR:
74099-50MG:
74099-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)