Merck
73831
Millipore
Tinsdale Supplement
suitable for microbiology
別名:
Diphtheria Virulence Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Corynebacterium spp.
構成
(各1本のバイアルから1000 mLの培地を調製することができます)
ティンスデールサプリメントA(製品番号 74933): ウマ血清 100 mL
ティンスデールサプリメントB(製品番号 66784): 亜テルル酸カリウム(30 mLの水に希釈するとき濃度1%) 1 mL
アナリシスノート
ティンスデール寒天原料に添加するためのサプリメントです。ジフテリア菌の一次単離、同定に適しています。
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)