Merck
73816
Millipore
BG11ブロス
suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
別名:
シアノバクテリア用BG-11液体培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
calcium chloride dihydrate, 36.7 mg/L
citric acid, 5.6 mg/L
dipotassium hydrogen phosphate, 31.4 mg/L
disodium magnesium ETDA, 1 mg/L
ferric ammonium citrate, 6 mg/L
magnesium sulfate, 36 mg/L
sodium carbonate, 20 mg/L
sodium nitrate, 1.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
4.0-4.6 (25 °C, not adjusted)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
cyanobacteria
アプリケーション
BG-11は、Synechocystis 6803; Nostoc sp. PCC 9104およびNostoc sp. PCC 9025などのラン藻(シアノバクテリア)の培養および維持用のユニバーサル培地です。 光合成の研究だけでなく、光プロセスの主要ターゲットを識別同定する目的でも使用されています。
調製ノート
培地濃縮物を滅菌水で1:100に溶かします。無菌条件下で、1M NaOHを使用してpHを7.1に、または希望どおりに調整することをお勧めします。選択した滅菌済の微量元素溶液を加えます。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73816-BULK:
73816-250ML:
73816-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Matthew D Ooms et al.
Biotechnology and bioengineering, 114(6), 1160-1169 (2017-02-07)
The spectral distribution of light influences microalgae productivity; however, development of photobioreactors has proceeded largely without regard to spectral optimization. Here, we use monochromatic light to quantify the joint influence of path length, culture density, light intensity, and wavelength on
Light dilution via wavelength management for efficient high-density photobioreactors?
Matthew D
Biotechnology and Bioengineering (2017)
Eleni Koutra et al.
Bioresource technology, 294, 122232-122232 (2019-10-15)
Digested effluents are usually deprived of the appropriate levels of organic carbon or macro- and micro-nutrients to effectively sustain microalgal growth. In this regard, Parachlorella kessleri was cultivated in an agro-waste digestate supplemented with different glucose concentrations, magnesium and trace
Jennifer Wadsworth et al.
Astrobiology, 19(8), 995-1007 (2019-06-14)
The European Space Agency's EXPOSE facility, located on the outside of the International Space Station, was used to investigate the survival of cell aggregates of a cyanobacterium, Gloeocapsa sp., in space and simulated martian conditions for 531 days in low