Merck
73478
Sigma-Aldrich
ニトロメタン
puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NO2
CAS番号:
分子量:
61.04
Beilstein:
1698205
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.5% (GC)
bp:
101.2 °C (lit.)
蒸気圧:
2.7 mmHg
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg
グレード
absolute
puriss.
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
784 °F
品質
over molecular sieve
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
不純物
≤0.01% water
water
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロメタンは脂肪族ニトロ化合物です。シンコナアルカロイド由来のキラルな二官能性チオ尿素有機触媒の存在下で、カルコンとのMichael(マイケル)付加反応を受けます。Co-ZSM5(Zeolite Socony Mobil-5)の存在下でのN2への変換が研究されています。
アプリケーション
コバルトケージ錯体の調製にニトロメタンを使用する場合があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73478-100ML:4548173955810
73478-500ML:4548173955827
73478-VAR:
73478-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.
Atanu Bhattacharya et al.
The Journal of chemical physics, 136(2), 024321-024321 (2012-01-21)
Decomposition of electronically excited nitro-containing molecules with different X-NO(2) (X = C, N, O) moieties has been intensively investigated over the past decades; however, their decomposition behavior has not previously been compared and contrasted. Comparison of their unimolecular decomposition behavior
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 696-696 (1994)