安全性情報
73075
Millipore
M-PA Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.74
形状
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
microbiology
保管温度
2-8°C
アプリケーション
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
構成
Composition
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Sulphapyridine 176mg
Kanamycin 8.5mg
Nalidixic acid 37mg
Amphotericin B 5mg
調製ノート
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 5 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 1000 ml of sterile, molten cooled (45-50ºC) M-PA Agar Base (Cat. No.42800). Mix well and aseptically pour into sterile petri plates.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73075-1VL-BULK:
73075-5VL:
73075-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)