Merck
722545
Sigma-Aldrich
3-Bromopyruvic acid-3-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
3-ブロモ-2-オキソプロピオン酸-3-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH2COCOOH
分子量:
167.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i1+1
InChI Key
PRRZDZJYSJLDBS-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
722545-BULK:
722545-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)