Merck
71022BC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NA.85
product name
GDS Salmonella HET Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 100 tests
メーカー/製品名
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-100
BioControl Systems 71022-576ATM
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene
Salmonella enteritidis
保管温度
2-8°C
詳細
Assurance® GDS, genetic detection system, for Salmonella HET Tq is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis and/or Salmonella Typhimurium (HET) in environmental boot swabs, poultry rinses, raw poultry, and raw ground poultry. The proprietary PickPen® IMS-based sample preparation procedure quickly and effectively captures Salmonella HET, separating the pathogen from inhibitory background materials ensuring valid PCR reactions for all sample types, including challenging food and environmental samples. Assurance® GDS PCR technology provides two additional levels of specificity through the use of both highly specific primers and probes to ensure accurate detection of Salmonella HET.
アプリケーション
Assurance® GDS Salmonella HET Tq is suitable for the detection of Salmonella spp. in environmental boot swabs, poultry rinses, raw poultry, and raw ground poultry.
構成
Each Assurance GDS for Salmonella HET Tq 100 kit contains the following:
  • Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • Salmonella HET Concentration Reagent
  • Resuspension Buffer Tq
  • Wash Solution
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)