安全性情報
71022ATMBC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NA.85
product name
GDS Salmonella HET Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
品質水準
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 576 tests
メーカー/製品名
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-576ATM
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Bacillus cereus (NHE)
Salmonella spp.
保管温度
2-8°C
詳細
GDS, genetic detection system, for Salmonella HET Tq is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Salmonella spp., S. Heidelberg, S. Enteritidis and/or S. Typhimurium (HET) in environmental boot swabs, poultry rinses, raw poultry and raw ground poultry.
構成
Each Assurance GDS for Salmonella HET Tq 100 kit contains the following:
  • Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • Salmonella HET Concentration Reagent
The following are also necessary and should be ordered separately:
  • 61031BC Wash Solution Kit
  • 34724BC Resuspension Buffer Tq
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)