product name
GDS Listeria spp. Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
認証
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
pkg of 576 tests
メーカー/製品名
BioControl Systems 71009-576ATM
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Listeria spp.
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Results in 24 hours for environmental samples and 32 hours for food samples
- Single-step enrichment reduces handling time
- Validated for liquid milk, Mexican soft cheese, frankfurters, deli turkey, raw fish, raw green beans, stainless steel, rubber, concrete, plastic, among others
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
構成
- Listeria spp. Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Listeria Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34745BC Listeria Resuspension Buffer Tq
適合性
試験法
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)