Merck
70289
Supelco
2-ナフタレンスルホン酸ナトリウム
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
別名:
2-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NaO3S
CAS番号:
分子量:
230.22
Beilstein:
3659024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
品質
LiChropur
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
UV吸収
λ: 380 nm Amax: 0.1
λ: 390 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium 2-naphthalenesulfonate may be used as an analytical reagent for iodine speciation analysis in urine using ion-pair reversed phase liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (RP-LC-ICP-MS).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
70289-BULK:
70289-VAR:
70289-50G:
70289-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Speciation analysis of urine iodine by ion-pair reversed-phase liquid chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry
Han C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(14), 5369-5375 (2014)