安全性情報
70174
Millipore
ペプトン 牛肉由来
suitable for microbiology
別名:
Peptone from bovine meat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
bovine skeletal muscle
品質水準
形状
powder
組成
total nitrogen (N), ≥10%
強熱残分
≤12%
損失
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, slightly yellow to brown
アプリケーション
food and beverages
microbiology
適合性
Streptococcus spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This peptone is a hydrolysate obtained by partial digestion with pepsin. It is used in general purpose culture media for routine cultivation of a variety of microorganisms. The peptone is also specified by the USP for sterility testing, is recommended for the growth of Streptococci, and for detecting hydrogen sulphide-forming microorganisms.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70174-VAR:
70174-BULK:
70174-10G-KC:
70174-500G:
70174-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)