Merck
69899
Sigma-Aldrich
モノクロロビマン
suitable for fluorescence, ≥70.0% (HPCE)
別名:
mBCl, クロロビマン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11ClN2O2
CAS番号:
分子量:
226.66
Beilstein:
4440901
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥70.0% (HPCE)
フォーム
powder
mp
135-136 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 380 nm; λem 461 nm in methanol
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione)
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CCl)=C(C)C2=O
InChI
1S/C10H11ClN2O2/c1-5-7(3)12-8(4-11)6(2)10(15)13(12)9(5)14/h4H2,1-3H3
InChI Key
SUIPVTCEECPFIB-UHFFFAOYSA-N
詳細
モノクロロビマンは、グルタチオン(GSH)蛍光細胞透過性プローブです。試験細胞培養液とともにインキュベートすると細胞に容易に侵入し、蛍光錯体を形成します。モノクロロビマン-GSH反応はグルタチオン-S-トランスフェラーゼによって触媒され、蛍光分析で検出されます。
モノクロロビマン(別名mBCl)は、反応すると蛍光錯体を形成する非蛍光化合物です。 その蛍光発光は394/490 nmで検出されます。
アプリケーション
モノクロロビマンは、蛍光グルタチオンアッセイで蛍光剤として使用されます。 防御機構で極めて重要な役割を果たす、細胞内の主要な低分子量チオールを検出するために使用されます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69899-VAR:
69899-5MG:
69899-BULK:
69899-100MG:
69899-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jordi Sebastià et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 51(1), 16-25 (2002-12-25)
Reduced glutathione (GSH) protects cells against oxidative injury and maintains a range of vital functions. To study GSH content in human neuronal cell cultures, thiol-sensitive fluorescent techniques requiring a small number of cells may be of great value, but their
Natascha Rauch et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 34(4), 321-329 (2004-03-26)
Glutathione S-transferases (GST) catalyzing the conjugation of reduced glutathione to a vast range of xenobiotics including insecticides were characterized in the whitefly Bemisia tabaci. GST activities were determined in susceptible and resistant strains of B. tabaci towards artificial substrates, i.e.
S Nair et al.
Cytometry, 12(4), 336-342 (1991-01-01)
We have used an enzymatic (spectro-photometric) and a flow cytometric (GSH-MBCL) method to compare the glutathione (GSH) content of doxorubicin sensitive (P388) and resistant (P388/R-84) murine leukemic and human lung cancer cells. The flow cytometric analysis revealed that GSH-MBCL conjugate
Jens Waak et al.
Neurochemical research, 31(12), 1409-1416 (2006-11-08)
Monochlorobimane (MCB) is often used to visualize glutathione (GSH) levels in cultured cells, since it is quickly converted to a fluorescent GSH conjugate (GS-MCB). To test for consequences of MCB application on the GSH metabolism of astrocytes, we have studied
Madushi Raththagala et al.
Analytical chemistry, 78(24), 8556-8560 (2006-12-15)
A method for the quantitative determination of the antioxidant form of glutathione (GSH) in red blood cells (RBCs) is described that does not require separation of the analyte of interest from the complex cellular matrix. The measurement portion of the