Merck
68982
Supelco
2-オクチン酸メチル
analytical standard
別名:
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C≡CCO2CH3
CAS番号:
分子量:
154.21
Beilstein:
1756887
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446-1.448
bp
217-220 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
68982-BULK:
68982-1ML:
68982-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)