Merck
68405
Supelco
MCPA-(methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
4-Chloro-2-(methyl-d3)phenoxyacetic acid, MCPA-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D3H6ClO3
分子量:
203.64
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
関連するカテゴリー
詳細
MCPA-(methyl-d3) is an isotopically labeled compound of the pesticide 4-chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA). MCPA is a widely used acidic herbicide which is soluble in water and highly effective even at low concentrations.
アプリケーション
MCPA-(methyl-d3) may be used as a internal standard for the determination of the target pesticide in surface water by on-line solid-phase extraction−liquid chromatography-tandem mass spectrometry (SPE−LC−MS/MS). It may also be used as an internal standard for the quantification of the target analyte in soils by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68405-VAR:
68405-BULK:
68405-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry for acidic herbicides and metabolites analysis in fresh water.
Fauvelle V, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 22(6), 3988-3996 (2015)