Merck
60746
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high purity grade, 35-70 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, high purity, 90Å, 35-70 mesh, for column chromatography
グレード
for column chromatography
high purity
品質水準
形状
powder or crystals
テクニック
LPLC: suitable
表面積
350 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
0.2-0.5 mm (35-70 mesh ASTM)
35-70 mesh
ポアサイズ
90 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
アプリケーション
Silica gel may be used in separation of single-walled carbon nanotube (SWNT) by simple filtration.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60746-BULK:
60746-VAR:
60746-250G:
60746-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
シリカゲル technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
Supelco
243981
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
Supelco
236810
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 12), pore size 22 Å, 28-200 mesh
Supelco
214396
シリカゲル
硫酸 溶液 c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09072
硫酸 溶液
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)