Merck
60489-M
Sigma-Aldrich
ペンタン
≥99% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
35-36 °C (lit.)
蒸気密度
2.48 (vs air)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pentane (n-pentane) is a hydrocarbon. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid.
その他情報
Pertains only in Germany: unversteuert
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-56.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-49.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60489-6X1L-M:
60489-1L-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)