Merck
60470
Sigma-Aldrich
過マンガン酸カリウム
purum p.a., ≥99.0% (RT), fine crystals
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (RT)
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (RT)
フォーム
fine crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
微量陰イオン
chloride, chlorate (as Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
不均一酸化に適しています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60470-500G:
60470-BULK:
60470-6X1KG:
60470-1KG:
60470-6X500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)