Merck
60349-M
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 二塩基性 三水和物
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
別名:
リン酸ニカリウム, リン酸水素二カリウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HPO4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
228.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (T)
フォーム:
crystalline powder
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystalline powder
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
9.1-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium phosphate dibasic trihydrate (K2HPO4.3H2O, Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate) is the potassium salt having a pH in the range of 9.1-9.4.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
60349-BULK-M:
60349-250G-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Turner et al.
Biophysical journal, 77(1), 597-603 (1999-07-02)
The behavior of the bacterium Escherichia coli is controlled by switching of the flagellar rotary motor between the two rotational states, clockwise (CW) and counterclockwise (CCW). The molecular mechanism for switching remains unknown, but binding of the response regulator CheY-P