安全性情報
57513
Supelco
API MS用OQ/PVインストールキット
suitable for mass spectrometry (MS)
別名:
API MS 適格性キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)