安全性情報
00036
Supelco
ESIチューニングミックス、イオントラップ用
suitable for mass spectrometry (MS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116004
NACRES:
NA.21
形状
liquid
品質水準
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
構成
分析物:
  • Hexamethoxyphosphazene
  • Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,3H-tetrafluoropropoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,5H-octafluoropentoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,7H-dodecafluoroheptoxy)phosphazene
  • Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
  • 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
  • Betaine
  • Ammonium trifluoroacetate
溶媒組成(kg/kg):
  • Acetonitrile:93.7%
  • 脱イオン水:6.3%
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00036-10ML:4548174012192
00036-VAR:
00036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.