製品名
アセトニトリル 溶液, contains 0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg
フォーム
liquid
含みます
0.05 % (v/v) trifluoroacetic acid
expl. lim.
8 % (lit.)
テクニック
HPLC: suitable
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
密度
0.782 g/mL at 25 °C
フォーマット
mixture
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
574724-16L:
574724-4L-PW:
574724-18L:
574724-VAR:
574724-4X4L:
574724-200L:4548173270234
574724-18L-PW:
574724-4X4L-PW:
574724-4L:
574724-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)